Print…
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3,5-Dimethyl-1-phenylpyrazole, 3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole
OR300627-5G OR300627-1G
APOSOR300627-5GEA 97.3 EUR
APOSOR300627-5G APOSOR300627-1G
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole 97+%
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00020728
Número CAS: 1131-16-4