Print…
6-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR300619-1G OR300619-5G
APOSOR300619-1GEA 79.9 EUR
APOSOR300619-1G APOSOR300619-5G
6-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
6-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
Fórmula: C₈H₇NO₄
Ponto de Fusão: 220…222 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09702182
Número CAS: 17874-76-9