Print…
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ylamine hydrobromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR300591-1G OR300591-5G
APOSOR300591-1GEA 0 EUR
APOSOR300591-1G APOSOR300591-5G
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ylamine hydrobromide
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ylamine hydrobromide
Fórmula: C₆H₈Br₂N₂
Peso Molecular: 267.96 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18384840
Número CAS: 1299607-37-6