Print…
Piperazine-1-carboxamidinium acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR300536-1G OR300536-5G
APOSOR300536-1GEA 0 EUR
APOSOR300536-1G APOSOR300536-5G
Piperazine-1-carboxamidinium acetate
Piperazine-1-carboxamidinium acetate
Fórmula: C₇H₁₆N₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10568300
Número CAS: 60729-88-6