Print…
tert-Butyl-2-(benzylamino)acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR300515-1G OR300515-5G
APOSOR300515-1GEA 0 EUR
APOSOR300515-1G APOSOR300515-5G
tert-Butyl-2-(benzylamino)acetate
tert-Butyl-2-(benzylamino)acetate
Fórmula: C₁₃H₁₉NO₂
Ponto de ebulição: 125…126 °C/0,5mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11848800
Número CAS: 7662-76-2