Print…
3-(tert-Butoxycarbonylethoxycarbonylmethylamino)propionic acid ethyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 3-[(N-tert-butoxycarbonylethoxycarbonyl)methylamino]propanoate
OR300514-1G OR300514-5G
APOSOR300514-1GEA 0 EUR
APOSOR300514-1G APOSOR300514-5G
3-(tert-Butoxycarbonylethoxycarbonylmethylamino)propionic acid ethyl ester
3-(tert-Butoxycarbonylethoxycarbonylmethylamino)propionic acid ethyl ester
Fórmula: C₁₄H₂₅NO₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15142792
Número CAS: 146256-97-5