Print…
Ethyl 3-(ethoxycarbonylmethylamino)propionate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 3-((2-ethoxy-2-oxoethyl)amino)propanoate
OR300513-1G OR300513-10G OR300513-5G OR300513-250MG OR300513-500MG OR300513-25G
APOSOR300513-1GEA 84.1 EUR
APOSOR300513-1G APOSOR300513-10G APOSOR300513-5G APOSOR300513-250MG APOSOR300513-500MG APOSOR300513-25G
Ethyl 3-(ethoxycarbonylmethylamino)propionate
Ethyl-3-(ethoxycarbonylmethylamino)propionate
Fórmula: C₉H₁₇NO₄
Ponto de ebulição: 117 °C/0,5mmHg
Densidade: 1,0533 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08729298
Número CAS: 3783-61-7