Print…
1-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Cyanocyclohexylamine hydrochloride
OR300506-1G OR300506-5G OR300506-250MG OR300506-500MG
APOSOR300506-1GEA 184 EUR
APOSOR300506-1G APOSOR300506-5G APOSOR300506-250MG APOSOR300506-500MG
1-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride
1-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₃ClN₂
Peso Molecular: 160.65 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01734623
Número CAS: 50846-38-3