Print…
Ethyl 1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30041-1G OR30041-250MG
APOSOR30041-1GEA 142 EUR
APOSOR30041-1G APOSOR30041-250MG
Ethyl 1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95%
Ethyl-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₈N₂O₂
Peso Molecular: 210.28 g/mol
Ponto de ebulição: 130 °C/15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01313625
Número CAS: 519056-54-3