Print…
5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR300368-10G OR300368-1G OR300368-5G
APOSOR300368-10GEA 126 EUR
APOSOR300368-10G APOSOR300368-1G APOSOR300368-5G
5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-ol
5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-ol
Fórmula: C₉H₁₁NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07369987
Número CAS: 14631-46-0