Ethyl-4,8-dichloroquinoline-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ethyl 4,8-dichloroquinoline-3-carboxylate
OR300367-1G
OR300367-250MG
APOSOR300367-1GEA
78.3
EUR
APOSOR300367-1G
APOSOR300367-250MG
Ethyl-4,8-dichloroquinoline-3-carboxylate
Ethyl-4,8-dichloroquinoline-3-carboxylate
Fórmula:
C₁₂H₉Cl₂NO₂ Peso Molecular: 270.109 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00173351 Número CAS: 56824-91-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...