Print…
1-Chloro-2,7-naphthyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR300337-1G OR300337-250MG
APOSOR300337-1GEA 236 EUR
APOSOR300337-1G APOSOR300337-250MG
1-Chloro-2,7-naphthyridine
1-Chloro-2,7-naphthyridine
Fórmula: C₈H₅ClN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234389
Número CAS: 69042-30-4