Print…
4-Bromoindole-6-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR300307-1G OR300307-250MG
APOSOR300307-1GEA 125 EUR
APOSOR300307-1G APOSOR300307-250MG
4-Bromoindole-6-carboxylic acid
4-Bromoindole-6-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₆BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095205
Número CAS: 374633-27-9