Print…
Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3003-5G OR3003-1G OR3003-25G
APOSOR3003-5GEA 0 EUR
APOSOR3003-5G APOSOR3003-1G APOSOR3003-25G
Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester
Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester
Fórmula: C₆H₈N₂O₂
Ponto de ebulição: 48…51 °C/0,3mmHg
Ponto de Fusão: 176…180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03426031
Número CAS: 33543-78-1