Print…
2-Aminobenzo[d]thiazole-5-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR300283-1G OR300283-250MG
APOSOR300283-1GEA 0 EUR
APOSOR300283-1G APOSOR300283-250MG
2-Aminobenzo[d]thiazole-5-carbonitrile
2-Aminobenzo[d]thiazole-5-carbonitrile
Fórmula: C₈H₅N₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 105314-08-7