Print…
2-Cyano-5-hydroxymethylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-(Hydroxymethyl)picolinonitrile, 5-(Hydroxymethyl)pyridine-2-carbonitrile
OR300195-1G OR300195-250MG
APOSOR300195-1GEA 156 EUR
APOSOR300195-1G APOSOR300195-250MG
2-Cyano-5-hydroxymethylpyridine
2-Cyano-5-hydroxymethylpyridine
Fórmula: C₇H₆N₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09029606
Número CAS: 58553-48-3