Print…
8-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR300126-1G OR300126-250MG
APOSOR300126-1GEA 120 EUR
APOSOR300126-1G APOSOR300126-250MG
8-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
8-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Fórmula: C₉H₆BrNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11858429
Número CAS: 475994-60-6