Print…
3-Chloroisoquinolin-4-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-3-chloroisoquinoline
OR300097-500MG OR300097-250MG
APOSOR300097-500MGEA 119 EUR
APOSOR300097-500MG APOSOR300097-250MG
3-Chloroisoquinolin-4-amine
3-Chloroisoquinolin-4-amine
Fórmula: C9H7ClN2
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08235154
Número CAS: 342899-38-1