Print…
6-Chloroisoquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR300089-1G OR300089-5G OR300089-10G
APOSOR300089-1GEA 21.9 EUR
APOSOR300089-1G APOSOR300089-5G APOSOR300089-10G
6-Chloroisoquinoline
6-Chloroisoquinoline
Fórmula: C₉H₆ClN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09991646
Número CAS: 62882-02-4