Print…
1-Amino-7-bromoisoquinoline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 7-Bromoisoquinolin-1-amine
OR300055-1G OR300055-250MG OR300055-5G
APOSOR300055-1GEA 346 EUR
APOSOR300055-1G APOSOR300055-250MG APOSOR300055-5G
1-Amino-7-bromoisoquinoline 97%
1-Amino-7-bromoisoquinoline
Fórmula: C₉H₇BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07374397
Número CAS: 215453-53-5