Print…
3-Hidroxi-5-metilisoxazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Hymexazol
OR2998-25G OR2998-5G
APOSOR2998-25GEA 62.5 EUR
APOSOR2998-25G APOSOR2998-5G
3-Hidroxi-5-metilisoxazole 97%
3-Hidroxi-5-metilisoxazole
Fórmula: C₄H₅NO₂
Peso Molecular: 99.09 g/mol
Ponto de Fusão: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00144468
Número CAS: 10004-44-1
EINECS: 233-000-6