Print…
2,4-Dihydroxypyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Pyridine-2,4-diol, 2,4-Pyridindiol, 3-Deazauracil, 4-Hydroxy-2-pyridone
OR29968-25G OR29968-100G OR29968-500G
APOSOR29968-25GEA 21.9 EUR
APOSOR29968-25G APOSOR29968-100G APOSOR29968-500G
2,4-Dihydroxypyridine 98%
2,4-Dihydroxypyridine
Fórmula: C₅H₅NO₂
Ponto de Fusão: 272…276 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006273
Número CAS: 626-03-9
EINECS: 210-924-8