Print…
Thiophene-2-carboxamidine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2996-1G OR2996-5G
APOSOR2996-1GEA 72.5 EUR
APOSOR2996-1G APOSOR2996-5G
Thiophene-2-carboxamidine hydrochloride
Thiophene-2-carboxamidine hydrochloride
Fórmula: C₅H₇ClN₂S
Ponto de Fusão: 173…177 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00173786
Número CAS: 54610-70-7