Print…
4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Nitro-4-methoxybenzonitrile
OR29956-1G OR29956-25G OR29956-5G
APOSOR29956-1GEA 23.2 EUR
APOSOR29956-1G APOSOR29956-25G APOSOR29956-5G
4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile 95%
4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile
Fórmula: C₈H₆N₂O₃
Ponto de Fusão: 148…151 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00221439
Número CAS: 33224-23-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III