Print…
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR29949-100G OR29949-25G
APOSOR29949-100GEA 43.5 EUR
APOSOR29949-100G APOSOR29949-25G
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
Fórmula: C₅H₄Cl₂N₂S
Ponto de ebulição: 135…136 °C/14mmHg
Ponto de Fusão: 38…42 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006086
Número CAS: 6299-25-8
EINECS: 228-577-6
UN: 3263
ADR: 8,II