Print…
2-Chloroisonicotinic acid hydrazide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-4-pyridinecarbohydrazide
OR29934-1G OR29934-250MG OR29934-5G
APOSOR29934-1GEA 66.7 EUR
APOSOR29934-1G APOSOR29934-250MG APOSOR29934-5G
2-Chloroisonicotinic acid hydrazide
2-Chloroisonicotinic acid hydrazide
Fórmula: C₆H₆ClN₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00221428
Número CAS: 58481-04-2