Print…
3,4-Dimethoxybenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2992-100G OR2992-25G
APOSOR2992-100GEA 0 EUR
APOSOR2992-100G APOSOR2992-25G
3,4-Dimethoxybenzonitrile
3,4-Dimethoxybenzonitrile
Fórmula: C₉H₉NO₂
Ponto de Fusão: 65…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001802
Número CAS: 2024-83-1
EINECS: 217-969-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III