Print…
2-Chloroisonicotinoyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR29882-1G OR29882-5G
APOSOR29882-1GEA 111 EUR
APOSOR29882-1G APOSOR29882-5G
2-Chloroisonicotinoyl chloride 95%
2-Chloroisonicotinoyl chloride
Fórmula: C₆H₃Cl₂NO
Ponto de ebulição: 144 °C
Densidade: 1,418 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00204232
Número CAS: 65287-34-5
UN: 3265
ADR: 8,III