Print…
1-(3,5-Dichloro-4-pyridinyl)piperazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR29877-1G OR29877-5G
APOSOR29877-1GEA 79.9 EUR
APOSOR29877-1G APOSOR29877-5G
1-(3,5-Dichloro-4-pyridinyl)piperazine
1-(3,5-Dichloro-4-pyridinyl)piperazine
Fórmula: C₉H₁₁Cl₂N₃
Peso Molecular: 232.11 g/mol
Ponto de Fusão: 75…76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00221400
Número CAS: 175277-80-2
UN: 3259
ADR: 8 III