Print…
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidin-2-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-5-bromo-4,6-dichloropyrimidine
OR2987-1G OR2987-250MG
APOSOR2987-1GEA 119 EUR
APOSOR2987-1G APOSOR2987-250MG
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidin-2-amine
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidin-2-amine
Fórmula: C₄H₂BrCl₂N₃
Peso Molecular: 242.9 g/mol
Ponto de Fusão: 232…236 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00275455
Número CAS: 7781-26-2