Print…
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2985-10G OR2985-1G OR2985-5G
APOSOR2985-10GEA 406 EUR
APOSOR2985-10G APOSOR2985-1G APOSOR2985-5G
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole
Fórmula: C₁₀H₈BrNS
Peso Molecular: 254.15 g/mol
Ponto de Fusão: 60 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04974049
Número CAS: 28771-82-6