Print…
3-Chlorobenzhydrazide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Chlorobenzoic hydrazide
OR29831-100G OR29831-25G OR29831-5G
APOSOR29831-100GEA 458 EUR
APOSOR29831-100G APOSOR29831-25G APOSOR29831-5G
3-Chlorobenzhydrazide
3-Chlorobenzhydrazide
Fórmula: C₇H₇ClN₂O
Ponto de Fusão: 156…158 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014757
Número CAS: 1673-47-8
EINECS: 216-812-5