Print…
4-(4-Chlorophenoxy)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Amino-4'-chlorodiphenyl ether
OR29829-10G OR29829-50G
APOSOR29829-10GEA 46.4 EUR
APOSOR29829-10G APOSOR29829-50G
4-(4-Chlorophenoxy)aniline
4-(4-Chlorophenoxy)aniline
Fórmula: C₁₂H₁₀ClNO
Peso Molecular: 219.67 g/mol
Ponto de ebulição: 205 °C/12mmHg
Ponto de Fusão: 99…103 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00043925
Número CAS: 101-79-1
EINECS: 202-976-5