Print…
Ethyl 3-(2-furyl)-3-oxopropanoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 3-(2-Furyl)-3-oxopropanoate
OR29821-1G OR29821-5G OR29821-10G
APOSOR29821-1GEA 31.9 EUR
APOSOR29821-1G APOSOR29821-5G APOSOR29821-10G
Ethyl 3-(2-furyl)-3-oxopropanoate
Ethyl-3-(2-furyl)-3-oxopropanoate
Fórmula: C₉H₁₀O₄
Ponto de ebulição: 115…120 °C/4mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00122473
Número CAS: 615-09-8