Print…
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR29816-100G OR29816-25G OR29816-5G
APOSOR29816-100GEA 0 EUR
APOSOR29816-100G APOSOR29816-25G APOSOR29816-5G
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine 97%
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine
Fórmula: C₅H₃BrN₂O₃
Ponto de Fusão: 246…250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00023473
Número CAS: 15862-34-7
EINECS: 239-989-0