Print…
Methyl-2,6-dichloroisonicotinate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2,6-dichloropyridine-4-carboxylate, Methyl 2,6-dichloroisonicotinate, 2,6-Dichloro-4-pyridinecarboxylic acid methyl ester
OR29807-1G OR29807-500MG
APOSOR29807-1GEA 24.8 EUR
APOSOR29807-1G APOSOR29807-500MG
Methyl-2,6-dichloroisonicotinate
Methyl-2,6-dichloroisonicotinate
Fórmula: C₇H₅Cl₂NO₂
Ponto de Fusão: 80…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044409
Número CAS: 42521-09-5
EINECS: 255-868-5