Print…
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR29789-1G OR29789-500MG
APOSOR29789-1GEA 0 EUR
APOSOR29789-1G APOSOR29789-500MG
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Fórmula: C₆H₃ClN₂OS
Ponto de Fusão: 141…142 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00139155
Número CAS: 23576-84-3