Print…
2-Phenoxyethanimidamide hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR29775-1G OR29775-250MG
APOSOR29775-1GEA 0 EUR
APOSOR29775-1G APOSOR29775-250MG
2-Phenoxyethanimidamide hydrochloride
2-Phenoxyethanimidamide hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₁ClN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173806
Número CAS: 67386-38-3