Print…
1-(2H-Pyrazol-3-yl)ethanone hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR29765-1G OR29765-250MG
APOSOR29765-1GEA 0 EUR
APOSOR29765-1G APOSOR29765-250MG
1-(2H-Pyrazol-3-yl)ethanone hydrochloride
1-(2H-Pyrazol-3-yl)ethanone hydrochloride
Fórmula: C₅H₇ClN₂O
Ponto de Fusão: 150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00204160
Número CAS: 175277-40-4