Print…
Ethyl-6-chloronicotinate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 6-chloronicotinate
OR29759-100G OR29759-25G
APOSOR29759-100GEA 60.9 EUR
APOSOR29759-100G APOSOR29759-25G
Ethyl-6-chloronicotinate 97%
Ethyl-6-chloronicotinate
Fórmula: C₈H₈ClNO₂
Ponto de ebulição: 86…87 °C/1mmHg
Ponto de Fusão: 26…30 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082739
Número CAS: 49608-01-7