Print…
5-Cyano-2-methylpyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR29756-25G OR29756-5G OR29756-1G
APOSOR29756-25GEA 78.3 EUR
APOSOR29756-25G APOSOR29756-5G APOSOR29756-1G
5-Cyano-2-methylpyridine 98%
5-Cyano-2-methylpyridine
Fórmula: C₇H₆N₂
Ponto de ebulição: 216…217 °C
Ponto de Fusão: 83…87 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00038042
Número CAS: 3222-48-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III