Print…
4-(Dimethoxymethyl)-2-methylpyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR29743-1G OR29743-5G
APOSOR29743-1GEA 65.4 EUR
APOSOR29743-1G APOSOR29743-5G
4-(Dimethoxymethyl)-2-methylpyrimidine
4-(Dimethoxymethyl)-2-methylpyrimidine
Fórmula: C₈H₁₂N₂O₂
Ponto de ebulição: 119…123 °C/5mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085137
Número CAS: 175277-33-5