Print…
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR2973-25G OR2973-5G
APOSOR2973-25GEA 0 EUR
APOSOR2973-25G APOSOR2973-5G
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine 98%
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine
Fórmula: C₉H₁₃N
Ponto de ebulição: 204 °C
Ponto de Fusão: < –20 °C
Densidade: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00145246
Número CAS: 27298-98-2
UN: 2735
ADR: 8,III