Print…
5-Methylisoxazole-3-carbothioamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR29729-1G OR29729-1MG OR29729-250MG OR29729-500MG OR29729-5G
APOSOR29729-1GEA 261 EUR
APOSOR29729-1G APOSOR29729-1MG APOSOR29729-250MG APOSOR29729-500MG APOSOR29729-5G
5-Methylisoxazole-3-carbothioamide
5-Methylisoxazole-3-carbothioamide
Fórmula: C₅H₆N₂OS
Ponto de Fusão: 160…164 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173804
Número CAS: 77358-26-0