Print…
2,4-Dioxo-4-thiophen-2-yl-butyric acid ethyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2,4-dioxo-4-(thiophen-2-yl)butanoate, Ethyl 2,4-dioxo-4-(thien-2-yl)butanoate
OR29711-1G OR29711-5G
APOSOR29711-1GEA 72.5 EUR
APOSOR29711-1G APOSOR29711-5G
2,4-Dioxo-4-thiophen-2-yl-butyric acid ethyl ester
2,4-Dioxo-4-thiophen-2-ylbutyric acid ethyl ester
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄S
Ponto de Fusão: 34 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00126316
Número CAS: 36983-36-5