Print…
3-Iodobenzylamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR2968-1G OR2968-25G OR2968-5G
APOSOR2968-1GEA 0 EUR
APOSOR2968-1G APOSOR2968-25G APOSOR2968-5G
3-Iodobenzylamine hydrochloride
3-Iodobenzylamine hydrochloride
Fórmula: C₇H₉ClIN
Ponto de Fusão: 188…190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012857
Número CAS: 3718-88-5
EINECS: 223-068-5