Print…
4-Bromo-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR29671-1G OR29671-250MG
APOSOR29671-1GEA 109 EUR
APOSOR29671-1G APOSOR29671-250MG
4-Bromo-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
4-Bromo-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₉BrN₂O₂
Peso Molecular: 233.626 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173776
Número CAS: 175276-99-0