Print…
4-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2967-1G OR2967-5G
APOSOR2967-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2967-1G APOSOR2967-5G
4-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 98%
4-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Fórmula: C₈H₇NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00024254
Número CAS: 22996-21-0