Print…
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carboxamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR29665-250MG OR29665-1G
APOSOR29665-250MGEA 58 EUR
APOSOR29665-250MG APOSOR29665-1G
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carboxamide
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carboxamide
Fórmula: C₅H₆N₂OS
Ponto de Fusão: 151…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00221183
Número CAS: 31825-95-3