Print…
ω-Bromo-4-cyanoacetophenone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(2-Bromoacetyl)benzonitrile, 4-(Bromoacetyl)benzonitrile, 4-(2-Bromoacetyl)benzenecarbonitrile, 2-Bromo-4'-cyanoacetophenone, Bromomethyl p-cyanophenyl ketone, 2-Bromo-4′-cyanoacetophenone, 4-Cyanophenacyl bromide, α-Bromo-4-cyanoacetophenone
OR29653-100G OR29653-25G OR29653-5G
APOSOR29653-100GEA 328 EUR
APOSOR29653-100G APOSOR29653-25G APOSOR29653-5G
ω-Bromo-4-cyanoacetophenone 95%
ω-Bromo-4-cyanoacetophenone
Fórmula: C₉H₆BrNO
Ponto de Fusão: 91…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052931
Número CAS: 20099-89-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II